Learn More
Nitrofurate, TRC
Codice prodotto. 30135777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135777 10 g 10g
30008421 250 mg 250mg
30003803 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135777 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN49595510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 645-12-5
Formula molecolare C5H3NO5
Molecular Weight (g/mol) 157.08
Sinonimo Nitrofuroic Acid, 5-Nitro-2-furancarboxylic Acid, 5-Nitro-2-furoic Acid, 5-Nitro-2-furylcarboxylic Acid, 5-Nitrofuroic Acid, 5-Nitropyromucic Acid, NSC 6452
IUPAC Name 5-nitrofuran-2-carboxylic acid
SMILES C1=C(C(=O)O)OC(=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrofurate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C5H3NO5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)
Peso formulazione 157.0011