Learn More
Nitrofurazone, MedChemExpress
Descrizione
Nitrofurazone (Nitrofural) is a bactericidal compound used as an antibiotic most commonly in the form of ointments.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitrofurazone |
| CAS | 59-87-0 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H6N4O4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Nitrofural |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 155 mg/mL (782.28 mM) |
| SMILES | O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)N |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.14 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only