Learn More
Aalborg™ Nitrogen Direct Flow Tube 150mm Reference Scale
Codice prodotto. 11718288
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
100 mL/min.
2 L/min.
200 mL/min.
27 L/min.
300 mL/min.
500 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria unitSize
11718288 200 mL/min. Pezzo
11788278 100 mL/min. Pezzo
11748288 300 mL/min. Pezzo
11768288 2 L/min. Pezzo
11758288 500 mL/min. Pezzo
11767739 27 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11718288 Fornitore Aalborg™ N. del fornitore FT03222CAVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.90€
    75.48€ / pezzi 1
    Risparmia 48.42€
    39% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aalborg™ Nitrogen Direct Flow Tube 150mm Reference Scale completes a flowmeter, which is used in fluid systems to indicate the rate of flow of the fluid.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Specifica
Tipo Nitrogen Direct Flow Tube
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Velocità di flusso dell'aria 200 mL/min.