Learn More
Aalborg™ Nitrogen Direct Flow Tube 150mm Reference Scale
Codice prodotto. 11788278
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
100 mL/min.
2 L/min.
200 mL/min.
27 L/min.
300 mL/min.
500 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Dimensione della confezione
11788278 100 mL/min. Pezzo
11718288 200 mL/min. Pezzo
11748288 300 mL/min. Pezzo
11768288 2 L/min. Pezzo
11758288 500 mL/min. Pezzo
11767739 27 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11788278 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor FT06212GLVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.90€
    75.48€ / pezzi 1
    Risparmia 48.42€
    39% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Aalborg™ Nitrogen Direct Flow Tube 150mm Reference Scale completes a flowmeter, which is used in fluid systems to indicate the rate of flow of the fluid.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Especificaciones
Tipo Nitrogen Direct Flow Tube
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Velocità di flusso dell'aria 100 mL/min.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.