Learn More
Aalborg™ Tubo dell azoto a flusso diretto
Codice prodotto. 11862430
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
12 L/min.
120 mL/min.
200 ml/min.;;en;
6 mL/min.
60 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Dimensione della confezione
11862430 12 L/min. Pezzo
11852430 200 ml/min.;;en; Pezzo
11892420 120 mL/min. Pezzo
11862420 60 mL/min. Pezzo
11802410 6 mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11862430 Fornitore Aalborg™ N. del fornitore FT01416STVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.65€
    46.92€ / pezzi 1
    Risparmia 29.73€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aalborg™ Nitrogen Direct Flow Tube 65mm Reference Scale completes a flowmeter, which is used in fluid systems to indicate the rate of flow of the fluid.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Specifica
Tipo Nitrogen Direct Flow Tube
Larghezza (sistema metrico) 65 mm
Velocità di flusso dell'aria 12 L/min.