Learn More
Nitrogen Set for ASTM D6366: N @ Blank, 0.1, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10 ng/μL in p-Xylene
Codice prodotto. 30316333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Set (7)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30316333 Set (7)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316333 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGNCEDSET1B
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrogen
CAS 7727-37-9
Nomi componenti o analita Nitrogen
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare N2
Sinonimo Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
InChI Formula InChI=1 S/N2/c1-2
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES N#N
Elemento Cu
Solvent or Matrix p-xylene
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 28.01
Quantità Set (7)
Peso formulazione 28.0061