Learn More
Lenz Laborglasintrumente Nitrogen Tubes (Schlenk Tubes) with PTFE Needle-Valve Stopcock
Codice prodotto. 11923421
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11923421 250 mL Pezzo
11983411 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11923421 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 03370649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    76.80€ / pezzi 1
    Risparmia 47.20€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • PTFE needle-valve stopcock
  • With conical ground joint and PTFE stopcock
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Duran Glass