Learn More
Nitromathan in Dimethyl Sulfoxide, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16369757 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16369757 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 16369757 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore USPS2722DMSO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Nitromethane75-52-5250μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Nitromethane in Dimethyl Sulfoxide
Nota nome USP 467 Standard
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 75-52-5
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Limite di esplosione 1.8% (volume); 63% (volume)
Punto di combustione 270°C
Pressione del vapore 2.5 hPA (20°C)
Nomi componenti o analita Nitromethane
Densità 1.1g/cm3
Forma fisica Fluid
Formula molecolare CH3NO2
Numero MDL MFCD00007400
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[N+]([O-])=O
Elemento Nitromethane
IUPAC Name nitromethane
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Molecular Weight (g/mol) 61.04
PubChem CID 6375
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:77701
Grado USP
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 250μg/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Stock VOA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide
Product intended for laboratory use only