For UV/VIS spectroscopy
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | Nitromethane |
| Nota nome | 96%, spectrophotometric grade |
| Absorbance | 0.01 max. at 420nm, 0.05 max. at 405nm, 0.1 max. at 400nm, 0.2 max. at 395nm, 0.5 max. at 386nm, 1 max. at 380nm |
| CAS min. % | 95.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -29°C |
| Densità | 1.1200g/mL |
| Punti di ebollizione | 100°C to 102°C |
| Punto d'infiammabilità | 35°C |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Nitromethane
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.