Learn More
Nitromethane, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10671443 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10671443 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10012800 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10423455 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10671443 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 213371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.70€
    38.50€ / 100mL
    Risparmia 1.20€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-52-5 | CH3NO2 | 61.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-52-5
Formula molecolare CH3NO2
Molecular Weight (g/mol) 61.04
Numero MDL MFCD00007400
InChI Key LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
IUPAC Name nitromethane
SMILES C[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitromethane
Nota nome p.a.
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -29.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 100.0°C to 102.0°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3NO2
Indice di rifrazione 1.3805 to 1.3825
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 74
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Fieser 01,739; 04,357; 09,323; 13,199
Indice di Merck 15, 6698
Gravità specifica 1.12
Informazioni di solubilità Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dimethylformamide
Viscosità 0.61 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 61.04
Percent Purity 99+%
Grado Analisi
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.