Learn More
Nitromethane-d{3}, 99%(Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11344428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11344428 5 g 5g
11334428 10 g 10g
11354428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11344428 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042338.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13031-32-8
Formula molecolare CH3NO2
Molecular Weight (g/mol) 64.06
Numero MDL MFCD00044214
InChI Key LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Sinonimo nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
PubChem CID 123293
IUPAC Name trideuterio(nitro)methane
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitromethane-d3
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.183 g/mL
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.3795
Quantità 5 g
Punti di ebollizione 100°C
Numero UN UN1261
Peso formulazione 64.06
Percent Purity 99%