Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitromethane-d3 |
| Densità | 1.1800 g/mL |
| Punto d'infiammabilità | 35°C |
| Indice di rifrazione | 1.3795 |
| Gravità specifica | 1.18 |
| Quantità | 5 mL |
| CAS | 13031-32-8 |
| Punti di ebollizione | 100.0°C to 102.0°C |
| Formula molecolare | CH3NO2 |
| Formula lineare | CD3NO2 |
| Vedi altri risultati |