Learn More
Nitromethane-d3, for NMR, 99 atom % D
Codice prodotto. 10104230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10104230 5 mL Glass Bottle 5mL
10533531 10 mL Glass Bottle 10mL
10772011 25 mL Glass Bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10104230 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 166370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.85€
    76.20€ / 5mL
    Risparmia 6.65€
    8% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Add to basket
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13031-32-8
Formula molecolare CH3NO2
Molecular Weight (g/mol) 64.06
Numero MDL MFCD00044214
InChI Key LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Sinonimo nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
PubChem CID 123293
IUPAC Name trideuterio(nitro)methane
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Nitromethane-d3
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99 atom % D
Densità 1.1800g/mL
Deuterio (D) 98.5% min.
Punto d'infiammabilità 35°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3795
Gravità specifica 1.18
Acqua 0.1% max. (K.F.)
Quantità 5 mL
Punti di ebollizione 100.0°C
Formula lineare CD3NO2
Peso formulazione 64.06
Grado NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nitromethane-d3
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico