Learn More
Nitromethane-d3 (Reagent grade), CDN
Codice prodotto. 30316838
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316838 10 g 10g
30309375 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30316838 Fornitore CDN N. del fornitore CDND011810G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nitromethane-D3
CAS 13031-32-8
Formula molecolare C D3 N O2
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1 S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name trideuterio(nitro)methane
Molecular Weight (g/mol) 64.058
Peso formulazione 64.035 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 99% Chemical Purity