Learn More
Nitronium tetrafluoroborate, 0.5M solution in sulfolane, AcroSeal™
Codice prodotto. 10311140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10311140 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10311140 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429071000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nitronium tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3, 126-33-0
Colore Colorless through Yellow
CAS min. % 5.03, 94.24
CAS max % 5.76, 94.97
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Formula molecolare BF4NO2
Formula lineare NO2BF4
Numero MDL MFCD00011432
Sinonimo nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
IUPAC Name nitronium;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 132.81
PubChem CID 11073463
Peso formulazione 132.81
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 1.268
Densità 1.2680g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitronium tetrafluoroborate, 0.5 M solution in sulfolane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.