Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitronium tetrafluoroborate |
| Punto di fusione | 200.0°C |
| Colore | Colorless through White |
| Forma fisica | Adhering Crystals |
| Quantità | 25 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min |
| Formula lineare | NO2BF4 |
| Fieser | 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 01,747; 04,360; 07,253; 08,364; 14,215 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: may decompose |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Nitronium tetrafluoroborate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.