Learn More
Nitronium Tetrafluoroborate (Technical Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitronium Tetrafluoroborate |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1 |
| Peso formulazione | 132.9958 |