Learn More
Nitronium Tetrafluoroborate (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30480554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480554 100 mg -
30470839 50 mg 50mg
30473524 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30480554 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN496868100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13826-86-3
Formula molecolare BF4NO2
Molecular Weight (g/mol) 132.81
Sinonimo Nitryl Fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate, Nitronium Fluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate
IUPAC Name nitronium;tetrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.O=[N+]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitronium Tetrafluoroborate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
Peso formulazione 132.9958