Learn More
Nitroprusside disodium dihydrate, MedChemExpress
Descrizione
Nitroprusside disodium dehydrate (Sodium nitroprusside dihydrate) is a vasodilator that available for the research of acute hypertension, heart failure. Nitroprusside disodium dehydrate induces autophagy in glutathione-depleted osteoblasts. Nitroprusside disodium dehydrate acts as a nitric oxide (NO) donor in a rat intestinal ischemia reperfusion model.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitroprusside disodium dihydrate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 13755-38-9 |
| Colore | Red |
| Quantità | 10 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H4FeN6Na2O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Sodium nitroprusside dihydrate Sodium Nitroferricyanide(III) Dihydrate |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (335.63 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (167.81 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only