Learn More
Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, TRC
Codice prodotto. 30041267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041267 1 g 1g
18010730 100 mg 100mg
18022620 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30041267 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5252001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1116-54-7
Formula molecolare C4 H10 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Sinonimo 2,2'-(Nitrosoimino)bisethanol, Ethanol, 2,2'-nitrosiminodi- (6CI,7CI,8CI), Diethanolnitrosamine, N,N-Diethanolnitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, N-Nitrosodiethanolamine, NDELA, Nitrosodiethanolamine
IUPAC Name N,N-bis(2-hydroxyethyl)nitrous amide
SMILES OCCN(CCO)N=O
Specifikationer
Materiale o nome chimico N-Nitroso-diethanolamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
Peso formulazione 134.0691
Percent Purity >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.