Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitrosonium tetrafluoroborate |
| Punto di fusione | 250.0°C |
| Colore | White |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 5 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 2.185 |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (ex F) |
| Vedi altri risultati |