Learn More
Nitroterephthalic acid, 99%
Codice prodotto. 11436017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11436017 100 g 100g
11416017 5 g 5g
11426017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11436017 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25043.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 610-29-7 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-29-7
Formula molecolare C8H5NO6
Molecular Weight (g/mol) 211.129
Numero MDL MFCD00007141
InChI Key QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitroterephthalic acid, 2-nitroterephthalic acid, 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-nitro, terephthalic acid, nitro, 2-nitroterephthalicacid, 2-nitroterephthalate, 5-nitroterephthalic acid, acmc-1au2u
PubChem CID 69122
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitroterephthalic acid
Punto di fusione 270°C to 272°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 211.13
Percent Purity 99%