Learn More
Nitroxoline, MedChemExpress
Descrizione
Nitroxoline is an antibiotic that has proven to be very effective at combating biofilm infections.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitroxoline |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 4008-48-4 |
| Colore | Light Green |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H6N2O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | 8-Hydroxy-5-nitroquinoline 5-Nitro-8-quinolinol |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 125 mg/mL (657.34 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only