Learn More
Nizatidine EP Impurity H (as Hydrochloride), Mikromol™
Codice prodotto. 30457639
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457639 4 x 25 mg -
30049587 25 mg 25mg
30050135 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457639 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0220.1100254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nizatidine EP Impurity H (as Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride
CAS 27366-72-9
Nomi componenti o analita 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H10 N2 S . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride, Nizatidine Imp. H (EP) as Hydrochloride, Ethanethioamide, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (1:2), Nizatidine Impurity H as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C4H10N2S.ClH/c1-6(2)3-4(5)7;/h3H2,1-2H3,(H2,5,7);1H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cl.CN(C)CC(=S)N
IUPAC Name 2-(dimethylamino)ethanethioamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 154.66
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 154.0331 g/mol