missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Nkx2.8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16618464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16618464 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16618464 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5101987

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total NKX2.8.

A murine NKX2-8 was isolated from the Hepal-6 cell line and showed oligonucleotide binding competitive with fetoprotein transcription factor. Nkx2.8 bound to the active AFP promoter, and antisense inhibition of Nkx2.8 mRNA translation selectively reduced expression of both the endogenous human AFP gene and transfected reporters containing the rat AFP promoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Nkx2.8
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene NKX2-8
N. accesso geni O15522
Alias gene Drosophila NK2 transcription factor related, locus 9; homeobox protein NK-2 homolog H; Homeobox protein Nkx-2.8; homeobox protein Nkx-2.9; NK2 homeobox 8; NK2 homeobox 9; NK-2 homolog 8; NK-2 homolog H; NK2 transcription factor related, locus 8; NK2 transcription factor related, locus 9; NKX2.8; NKX-2.8; Nkx2.9; Nkx-2.9; Nkx2-8; Nkx2-9; NKX2G; NKX2H; tinman
Simboli geni NKX2-8
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human NKX2-8(Accession O15522), corresponding to amino acid residues S4-S54.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 26257
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.