Learn More
NM107, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493988
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493988 10 mg -
16444996 100 mg 100mg
16440347 50 mg -
16416707 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16493988 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10468
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress NM107 (2'-C-Methylcytidine) is an nucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase, the EC50 of NM107 in the wild-type replicon cells is 1.85 μM.
NM107 (2'-C-Methylcytidine) is an nucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase, the EC50 of NM107 in the wild-type replicon cells is 1.85 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico NM107
CAS 20724-73-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H15N3O5
Quantità 10 mg
Sinonimo 2'-C-Methylcytidine NM-107
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (388.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (194.37 mM)
SMILES NC(C=CN1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@]2(C)O)=NC1=O
Molecular Weight (g/mol) 257.24
Peso formulazione 257.24
Percent Purity 98.9%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only