Learn More
NMI 8739, MedChemExpress
Codice prodotto. 16436137
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16436137 5 mg 5mg
16463408 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16436137 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101540
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress NMI 8739 is a dopamine D2 autoreceptor agonist, which is an amine conjugate of the DHA carrier and the neurotransmitter dopamine.
NMI 8739 is a dopamine D2 autoreceptor agonist, which is an amine conjugate of the DHA carrier and the neurotransmitter dopamine.
Specifica
Materiale o nome chimico NMI 8739
CAS 129024-87-9
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H41NO3
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità Ethanol : 100 mg/mL (215.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.68 mM)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 463.65
Peso formulazione 463.65
Percent Purity 97.53%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only