Learn More
NO3- f(N)-NITRATE solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12902165 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12902165 100 mL Bottle 100mL
12912165 250 mL Bottle 250mL
12922165 500 mL Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12902165 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A 031 100
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 14797-55-8
Formula molecolare NO3-
Molecular Weight (g/mol) 62.004
InChI Key NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 943
ChEBI CHEBI:17632
IUPAC Name nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrate
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL