Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nobiletin
Codice prodotto. 16641842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16641842 250 mg 250mg
16631842 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16641842 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 463522500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 478-01-3 | C21H22O8 | 402.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 478-01-3
Formula molecolare C21H22O8
Molecular Weight (g/mol) 402.40
InChI Key MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-chromen-4-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)C1=CC(=O)C2=C(OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico Nobiletin
Punto di fusione 138.0°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 402.39