Learn More
Nobiletin, TRC
Codice prodotto. 30467255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467255 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467255 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN63350050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nobiletin
CAS 478-01-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C21 H22 O8
Quantità 50 mg
Sinonimo 4H-1-Benzopyran-4-one','2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-, Flavone','3',4',5,6,7,8-hexamethoxy- (7CI,8CI), Nobiletin (6CI), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',4',5,6,7,8-Hexamethoxyflavone, 5,6,7,8,3',4'-Hexamethoxyflavone, NSC 618903, NSC 76751
InChI Formula InChI=1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
SMILES COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
IUPAC Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxychromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 402.39
Peso formulazione 402.1315
Percent Purity >95