Learn More
Nobiletin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nobiletin |
| CAS | 478-01-3 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C21 H22 O8 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 4H-1-Benzopyran-4-one','2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-, Flavone','3',4',5,6,7,8-hexamethoxy- (7CI,8CI), Nobiletin (6CI), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',4',5,6,7,8-Hexamethoxyflavone, 5,6,7,8,3',4'-Hexamethoxyflavone, NSC 618903, NSC 76751 |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2 |
| IUPAC Name | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxychromen-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 402.39 |
| Vedi altri risultati |