Learn More
Noble Metals Standard: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Codice prodotto. 17961786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17961786 100 mL 100mL
17963866 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17961786 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGSM40100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Noble Metals Standard: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rhenium/Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium
CAS 7440-15-5, 7440-57-5, 7439-88-5, 4-2-7440, 5-3-7440, 6-4-7440
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Rhenium/Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HCl
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rhenium 99.96 μg/mL/Gold 100 μg/mL/Iridium 100 μg/mL/Osmium 100 μg/mL/Palladium 100 μg/mL/Platinum 100 μg/mL/Rhodium 100 μg/mL/Ruthenium 100 μg/mL