Learn More
NOC4L Antibody (PCRP-NOC4L-1E3), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18601637 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601637 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18601637 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308308PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
NOC4L Monoclonal specifically detects NOC4L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene NOC4L
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone PCRP-NOC4L-1E3
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene MGC3162, NET49, NOC4, NOC4 protein homolog, NOC4-like protein, nucleolar complex associated 4 homolog (S. cerevisiae), nucleolar complex protein 4 homolog, Nucleolar complex-associated protein 4-like protein
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human NOC4L protein (Uniprot: Q9BVI4)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 79050
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus