Learn More
R&D Systems™ Nocodazole
Codice prodotto. 30001212
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001212 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001212 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1228/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.04€
    204.75€ / 10mg
    Risparmia 23.29€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Microtubule inhibitor
Microtubule inhibitor; inhibits mitosis. Also inhibits autophagosome-lysosome fusion. Enhances homology-directed repair (HDR) efficiency 9 to 31% (depending on cell cycle phase) and increases Cas9-mediated gene editing frequencies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nocodazole
CAS 31430-18-9
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C14H11N3O3S
Peso formulazione 301.32
Purezza >95%
Peso molecolare 301.32