Learn More
Nocodazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451887
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451887 50 mg 50mg
16436216 100 mg 100mg
16425728 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16451887 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13520
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Nocodazole (Oncodazole) is a rapidly-reversible inhibitor of microtubule. Nocodazole binds to β-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, which prevents mitosis and induces apoptosis in tumor cells. Nocodazole inhibits Bcr-Abl, and activates CRISPR/Cas9.
Nocodazole (Oncodazole) is a rapidly-reversible inhibitor of microtubule. Nocodazole binds to β-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, which prevents mitosis and induces apoptosis in tumor cells. Nocodazole inhibits Bcr-Abl, and activates CRISPR/Cas9.
Specifica
Materiale o nome chimico Nocodazole
Forma fisica Solid
CAS 31430-18-9
Colore Light Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H11N3O3S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo Oncodazole R17934
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (66.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(C(C3=CC=CS3)=O)C=C2N1
Molecular Weight (g/mol) 301.32
Peso formulazione 301.32
Percent Purity 98.63%
Grado Research
Research purposes only