Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio in PVC flessibile non-DEHP
Codice prodotto. 13204419 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
Pressione massima:
21 psi
25 psi
28 psi
31 psi
36 psi
43 psi
49 psi
Pakningsstørrelse:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diametro (sistema metrico) interno Pressione massima Pakningsstørrelse
13204419 3.2 mm 31 psi Pezzo
13284419 8 mm 21 psi Pezzo
13294419 8 mm 28 psi Pezzo
13264419 6.4 mm 25 psi Pezzo
13214419 4.8 mm 31 psi Pezzo
13214429 8 mm 36 psi Pezzo
13224419 3.2 mm 43 psi Pezzo
13284409 1.6 mm 49 psi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 13204419 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9550504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.15€
    60.34€ / pezzi 1
    Risparmia 8.81€
    12% Sconto
In stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Use this PVC tubing for transfer of liquids, gases, and inorganic chemicals found in lab, paint, pigment, and soap dispensing applications. Cole-Parmer™ Non-DEHP PVC Lab Tubing is ideal for analytical instruments, and general laboratory usage.
  • Nontoxic DEHP-free formulation
  • Flexible, small bend radii
  • Transparent; allows for visual inspection and flow monitoring
  • Certifications: FDA compliant, Proposition 65, REACH
  • Temperature range: –50 to 73°C
  • Autoclavable
Tekniske data
Certificazione/Conformità FDA Compliant, Proposition 65, REACH
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 3.2 mm
Materiale Tygon
Diametro (sistema metrico) esterno 4.8 mm
Overall Length (Metric) 15.24 m
Spessore (sistema metrico) 2.4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Analytical instruments, general laboratory, use for transfer of liquids, gases, and inorganic chemicals found in lab, paint, pigment, and soap dispensing applications
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Colore Trasparente
Pressione massima 31 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 73°C
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.