Learn More
Hamilton™ Non-Filtered Low Retention Racked Pipette Tips
With surface walls completely free of occlusions and cavities so fluid retention is virtually eliminated.
57.30€ - 115.00€
Specifica
Filtrato Non-Filtered
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Sterilità Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Sterilità Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15325084
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
68009-21
300 μL Non-sterile 10 racks; 960 total tips
114.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15325094
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
68007-24
10 μL Non-sterile 10 racks; 960 total tips
95.55€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15355094
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
68007-21
10 μL Non-sterile 12 racks; 1152 total tips
115.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15375074
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
68010-22
1000 μL Sterile 6 racks; 576 total tips
79.75€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15385074
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
68010-21
1000 μL Non-sterile 6 racks; 576 total tips
57.30€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15385084
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
68008-22
200 μL Sterile 10 racks; 960 total tips
107.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15395084
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
68008-21
200 μL Non-sterile 10 racks; 960 total tips
95.55€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from chemically resistant virgin polypropylene for excellent clarity and smooth surfaces
  • Available pre-sterilized or non-sterile
  • 96 tips to a rack
  • Delivering outstanding accuracy and precision, guaranteed
Specifica
Specifica
Non-Filtered