Learn More
Globe Scientific Non-Graduated Transfer Pipets
Codice prodotto. 31923744
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.7 mL
4 mL
5 mL
7 mL
8 mL
8.5 mL
Tipo di imballaggio:
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 25/Pk., 10 Pk/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 2500
pezzi 400
pezzi 500
pezzi 5000
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
31923744 1.7 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31922538 1.7 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. pezzi 5000
31923712 1.7 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. pezzi 5000
31923962 8 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. pezzi 400
31923027 8 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. pezzi 400
31922841 5 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31921436 5 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. pezzi 500
31923555 5 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. pezzi 500
31923753 4 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923225 4 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. pezzi 400
31923663 4 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. pezzi 400
31924090 7 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31921961 7 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. pezzi 500
31923807 7 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. pezzi 500
31922707 8.5 mL 250/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 2500
31923699 8.5 mL Individually Wrapped, 25/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 31923744 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 138020B
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These popular non-graduated pipets are offered in a variety of styles.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 0.9 mL
Calibrato No
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Gocce/mL 25
Graduato No
Lunghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Tipo di imballaggio 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Colore Natural
Volume (sistema metrico) 1.7 mL
Lunghezza (sistema metrico) 87 mm
Tipo Transfer Pipet