Learn More
Non-Metals Standard: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/mL in 5% HCl, tr. HF, VHG™
Codice prodotto. 30003171
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003171 500 mL 500mL
30003022 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30003171 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGSM25A500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Non-Metals Standard: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/mL in 5% HCl, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic
CAS 7723-14-0, 7782-49-2, 7440-42-8, 13494-80-9, 7704-34-9, 7440-21-3
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 99.96 μg/mL/Selenium 99.97 μg/mL/Boron 99.99 μg/mL/Tellurium 99.99 μg/mL/Sulfur 100 μg/mL/Silicon 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL