Learn More
Azpack™ Fascetta per cavi in nylon non riapribile
Codice prodotto. 11318093
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11318093 Trasparente pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11318093 Fornitore Azpack™ N. del fornitore 11318093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.50€
    12.19€ / pezzi 100
    Risparmia 2.31€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tie up and organize computer cables, wires and other items. Azpack™ Nylon Non-Releasable Cable Ties, 140 x 3.6mm will not unfasten once locking mechanism is engaged.
Available in assorted sizes and colors.
  • Material - nylon
  • Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
  • Flammability rating UL94 class V2
Specifica
Tipo Fascetta serracavi
Materiale Nylon
Colore Trasparente
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Larghezza (sistema metrico) 3.6 mm
Dimensioni (L x P) 140 x 3.6 mm
Forza di tensione (sistema imperiale) 13 kg
Quantità 100/Pk.
Certificazione/Conformità UL 94 Classe V2