Learn More
Micronova™ Non-Sterile BucketLiner
Codice prodotto. 32236918 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
24 x 24 in.
31 x 19 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Dimensione della confezione
32236918 24 x 24 in. pezzi 200
13182370 31 x 19 in. pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 32236918 Fornitore Micronova™ N. del fornitore BKL2424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00€
    1062.10€ / pezzi 200
    Risparmia 227.90€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Micronova™ Non-Sterile BucketLiner creates an impermeable barrier between strong disinfectants and buckets or between product and container.
  • Laminate is 75% LDPE, 25% Nylon
  • Excellent for disinfectants and cleaning solutions
  • Ideal for product parts or raw material transfer
  • 3 mil thickness
  • Flat packed, individually double-bagged or bulk packed
  • Holds up to autoclave with liquid contents
  • Non-Sterile liners are bulk packed 50 per bag, 200 Liners per case
Specifica
Product Type Bucket Liner
Materiale LDPE, Nylon
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Dimensions 24 x 24 in.
Da utilizzare con (applicazione) Product Transport or Liquid Containment
Da utilizzare con (apparecchiatura) B-7 series Bucket or Similar Sized tote
Altezza (sistema metrico) 60 cm
Lunghezza (sistema metrico) 60 cm
Quantità 24/Pk.