Specifications
| Colore | Bianco |
| Materiale (membrana) | PTFE |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per una vasta gamma di applicazioni |
| Materiale alloggiamento | Polipropilene |
| Quantità | 100/Pk. |
| Tipo | Filtro per siringa |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |