Learn More
Fisherbrand™ Non-Sterile Reagent Reservoir
Codice prodotto. 32214747 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
55 mL
100 mL
Materiale:
PVC
Polystyrene
Dimensione della confezione:
pezzi 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale Dimensione della confezione
32214747 25 mL Polystyrene pezzi 100
32214748 10 mL Polystyrene pezzi 100
32214745 50 mL Polystyrene pezzi 100
32214742 55 mL Polystyrene pezzi 100
32214743 55 mL PVC pezzi 100
32214750 100 mL Polystyrene pezzi 100
32214746 100 mL PVC pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 32214747
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures
  • Superior durability with enhanced walls and crush-resistant 'turrets' at the corners
  • Easy handling with tabs to prevent stacked reservoirs from sticking together
  • Graduated 5, 10 mL
Specifica
Certificazione/Conformità Certified DNase, RNase and Pyrogen Free
Colore White
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Polystyrene
Sterilità Non-sterile
Tipo Reagent Reservoir
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting
Imballaggio Bulk Wrap
Autoclavabile Not Autoclavable
Canali 1
Monouso Single-use
Forma del fondo V-bottom