Learn More
Greiner Bio-One Non-treated 384-well Microplates
Manufactured without surface treatment to create low biomolecular binding. Greiner Bio One™ Non-treated 384-Well Assay Microplates are ideal for sensitive biochemical screening applications.
695.00€ - 4155.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN ISO 9001 |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 16 x 24 |
Binding Type | Medium Binding |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Coperchio | Total Volume (Metric) Well | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Coperchio | Total Volume (Metric) Well | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10527071
|
Greiner Bio-One
781096 |
Black | 40/Cs. | Without Lid | 131 μL |
758.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10446152
|
Greiner Bio-One
788101 |
Clear | 80/Pk. | 131 μL |
4155.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10060202
|
Greiner Bio-One
781101 |
Clear | 100/Cs. | Without Lid | 131 μL |
775.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10737112
|
Greiner Bio-One
784101 |
Clear | 40/Cs. | Without Lid | 28 μL |
2025.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10277441
|
Greiner Bio-One
781095 |
White | 40/Cs. | With Lid | 131 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Footprint compatible with automated systems
- Can be traced to production through defined LOT number system
- Free of detectable DNase, RNase and human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Quadrupled the number of wells (from 96)
- Well-to-well spacing: 4.5 mm
- Rounded square well profile, providing flexible working volume of 10 μl to 130 μl and reduced wicking and bubbling
Specifica
DIN ISO 9001 | |
16 x 24 | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) |
Standard | |
Medium Binding | |
384 | |
Non-treated |