Learn More
Nonadecanoic acid, 98+%
Codice prodotto. 10138222 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10138222 1 g Bottiglia in vetro 1g
10114840 5 g Bottiglia in vetro 5g
10391124 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10138222 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207190010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 646-30-0 | C19H38O2 | 298.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-30-0
Formula molecolare C19H38O2
Molecular Weight (g/mol) 298.51
Numero MDL MFCD00002754
InChI Key ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-nonadecanoic acid, nonadecylic acid, unii-h6m3vyc62p, h6m3vyc62p, fatty acids, c16-22, n-nonadecanoate, n-nonadecylate, nonadecyclic acid, c16-c22 alkylcarboxylic acid
PubChem CID 12591
ChEBI CHEBI:39246
IUPAC Name nonadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Nonadecanoic acid
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 68°C to 70°C
Colore White
Punti di ebollizione 297°C (100.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)17CO2H
Quantità 1 g
Beilstein 02, II, 368
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether
Peso formulazione 298.51
Percent Purity 98+%
Forma fisica Fine Powder or Shiny Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nonadecanoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.