Learn More
Nonafluoro-1-butanesulfonic Acid (50μg/mL in Acetonitrile), TRC
Codice prodotto. 30464607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30464607 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464607 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT80951X5ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorobutanesulfonic acid
CAS 375-73-5
Formula molecolare C4 H F9 O3 S
Quantità 5 mL
Sinonimo 1-Butanesulfonic acid, nonafluoro- (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, 1-Perfluorobutanesulfonic acid, Eftop FBSA, Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, Nonafluorobutanesulfonic acid, Perfluorobutanesulfonic acid, PFBS
InChI Formula InChI=1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16)
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 300.1
Peso formulazione 299.9503
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Perfluorobutanesulfonic acid 50 μg/mL