Learn More
Nonafluoro-1-butanesulfonyl Fluoride, TRC
Codice prodotto. 30481668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481668 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481668 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN64932050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nonafluoro-1-butanesulfonyl Fluoride
CAS 375-72-4
Formula molecolare C4 F10 O2 S
Quantità 50 g
Sinonimo Perfluorobutanesulfonyl Fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride (ACI), 1-Butanesulfonyl fluoride','nonafluoro- (6CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutan-1-sulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, n-Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, Nonafluorobutanesulfonic acid fluoride, Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, Nonaflyl fluoride, Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, Perfluorobutan-1-sulfonyl fluoride, Perfluorobutanesulfonyl fluoride, Perfluorobutylsulfonyl fluoride, 1-Butanesulfonyl fluoride','1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro- (8CI','9CI','ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride (ACI)
InChI Formula InChI=1S/C4F10O2S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride
Molecular Weight (g/mol) 302.09
Peso formulazione 301.9459