Learn More
Nonafluoropentanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Perfluoropentanoic acid |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16) |
| Peso formulazione | 263.9833 |
| Percent Purity | >95% |