Learn More
Nonanal, TRC
Codice prodotto. 30135980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135980 10 g 10g
30137484 50 g 50g
30009912 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135980 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN64933010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-19-6
Formula molecolare C9 H18 O
Molecular Weight (g/mol) 142.24
IUPAC Name nonanal
SMILES CCCCCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pelargonaldehyde
Quantità 10 g
Sinonimo Nonanal, Nonanaldehyde (7CI), Aldehyde C 09, Aldehyde C 9, NSC 5518, Nonaldehyde, Nonanoic aldehyde, Nonylaldehyde, Nonylic aldehyde, Pelargonaldehyde, Pelargonic aldehyde, n-Nonanal, n-Nonylaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Peso formulazione 142.1358