Learn More
Nonanoic acid, 97%
Descrizione
Nonanoic acid is used in the preparation of plasticizers and lacquers. It is commonly used in conjunction with glyphosate, for a quick burn-down effect in the control of weeds in turfgrass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nonanoic acid is used in the preparation of plasticizers and lacquers. It is commonly used in conjunction with glyphosate, for a quick burn-down effect in the control of weeds in turfgrass.
Solubility
Soluble in water at 20°C,0.26g/L. Soluble in alcohol and dipropylene glycol.
Notes
Store away from oxidizing agents and bases. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nonanoic acid |
| Punto di fusione | 10°C to 12°C |
| Densità | 0.905 |
| pH | 3.5 |
| Punti di ebollizione | 253°C to 255°C |
| Punto d'infiammabilità | 140°C (284°F) |
| Odore | Unpleasant |
| Indice di rifrazione | 1.4315 |
| Quantità | 1000 mL |
| Numero UN | UN3265 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Nonanoic acid
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Pelargonic acid